N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 DKK
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568242
CAS-nummer: 1053657-10-5