N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346016-1G OR346016-500MG
APOSOR346016-1GEA 0 DKK
APOSOR346016-1G APOSOR346016-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568196
CAS-nummer: 1053656-08-8