N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346015-1G OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA 0 DKK
APOSOR346015-1G APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568195
CAS-nummer: 1053656-05-5