N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346014-1G OR346014-500MG
APOSOR346014-1GEA 0 DKK
APOSOR346014-1G APOSOR346014-500MG
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568194
CAS-nummer: 1053656-02-2