N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346011-1G OR346011-500MG
APOSOR346011-1GEA 0 DKK
APOSOR346011-1G APOSOR346011-500MG
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568187
CAS-nummer: 1053655-85-8