N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346009-1G OR346009-500MG
APOSOR346009-1GEA 0 DKK
APOSOR346009-1G APOSOR346009-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568185
CAS-nummer: 1053655-81-4