N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346006-1G OR346006-500MG
APOSOR346006-1GEA 0 DKK
APOSOR346006-1G APOSOR346006-500MG
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568182
CAS-nummer: 1053655-75-6