N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346002-1G OR346002-500MG
APOSOR346002-1GEA 0 DKK
APOSOR346002-1G APOSOR346002-500MG
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₄H₂₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568177
CAS-nummer: 159016-23-6