N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346001-1G OR346001-500MG
APOSOR346001-1GEA 0 DKK
APOSOR346001-1G APOSOR346001-500MG
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568176
CAS-nummer: 159016-22-5