4-Chlorthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
OR3459-100G OR3459-25G OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA 698 DKK
APOSOR3459-100G APOSOR3459-25G APOSOR3459-500G
4-Chlorthioanisol
4-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molekylvægt: 158.65 g/mol
Kogepunkt: 223 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013643
CAS-nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5