Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 1140 DKK
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09743496
CAS-nummer: 1060816-22-9