N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345618-25G OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA 610 DKK
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671489
CAS-nummer: 51857-17-1