6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR345567-5G OR345567-1G OR345567-25G
APOSOR345567-5GEA 933 DKK
APOSOR345567-5G APOSOR345567-1G APOSOR345567-25G
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrClIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11857690
CAS-nummer: 1138444-17-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III