4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Amino-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 1850 DKK
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formel: C₅H₅N₃O₃
Molekylvægt: 155.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040284
CAS-nummer: 99479-77-3