5-Nitropyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345456-1G OR345456-250MG
APOSOR345456-1GEA 850 DKK
APOSOR345456-1G APOSOR345456-250MG
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formel: C5H5N3O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114212
CAS-nummer: 934-59-8