2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345449-1G OR345449-5G
APOSOR345449-1GEA 183 DKK
APOSOR345449-1G APOSOR345449-5G
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972416
CAS-nummer: 89694-10-0