4-Bromo-3-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 317 DKK
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Molekylvægt: 283.8900 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04112578
CAS-nummer: 89167-20-4