2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 1620 DKK
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656226
CAS-nummer: 84487-14-9