2,3-Dichlor-6-methoxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR345420-1G OR345420-250MG
APOSOR345420-1GEA 426 DKK
APOSOR345420-1G APOSOR345420-250MG
2,3-Dichlor-6-methoxypyridin
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08669402
CAS-nummer: 83732-68-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III