2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345414-10G OR345414-25G OR345414-5G
APOSOR345414-10GEA 1330 DKK
APOSOR345414-10G APOSOR345414-25G APOSOR345414-5G
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,5-Dichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185538
CAS-nummer: 796851-03-1