1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 2560 DKK
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Molekylvægt: 292.741 g/mol
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04153750
CAS-nummer: 744209-63-0