2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345399-25G OR345399-5G
APOSOR345399-25GEA 1420 DKK
APOSOR345399-25G APOSOR345399-5G
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688591
CAS-nummer: 709652-82-4