4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345390-1G OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA 164 DKK
APOSOR345390-1G APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 46…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114167
CAS-nummer: 65370-42-5