3-Nitropicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 785 DKK
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658500
CAS-nummer: 59290-85-6