5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345375-25G OR345375-5G
APOSOR345375-25GEA 1560 DKK
APOSOR345375-25G APOSOR345375-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662389
CAS-nummer: 58236-70-7