2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 452 DKK
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839256
CAS-nummer: 51564-92-2