Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 1080 DKK
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834780
CAS-nummer: 479028-72-3