2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 523 DKK
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142.5900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13193513
CAS-nummer: 442129-37-5