5-Amino-2-chloronicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR345344-250MG OR345344-100MG
APOSOR345344-250MGEA 1870 DKK
APOSOR345344-250MG APOSOR345344-100MG
5-Amino-2-chloronicotinic acid
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658302
CAS-nummer: 42959-39-7