2-Brom-p-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345343-100G OR345343-25G
APOSOR345343-100GEA 634 DKK
APOSOR345343-100G APOSOR345343-25G
2-Brom-p-toluonitril 98%
2-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158968
CAS-nummer: 42872-73-1