6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345336-1G OR345336-250MG
APOSOR345336-1GEA 774 DKK
APOSOR345336-1G APOSOR345336-250MG
6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
6-Isopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460245
CAS-nummer: 405103-02-8