2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345300-5G OR345300-25G
APOSOR345300-5GEA 226 DKK
APOSOR345300-5G APOSOR345300-25G
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061302
CAS-nummer: 22353-41-9