3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 985 DKK
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688606
CAS-nummer: 186593-42-0