2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345271-100G OR345271-25G OR345271-5G
APOSOR345271-100GEA 2290 DKK
APOSOR345271-100G APOSOR345271-25G APOSOR345271-5G
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233994
CAS-nummer: 15862-36-9