2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 1490 DKK
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Smeltepunkt: 101…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095293
CAS-nummer: 153034-88-9