5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345245-1G OR345245-5G
APOSOR345245-1GEA 237 DKK
APOSOR345245-1G APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835248
CAS-nummer: 130115-85-4