3-Amino-2-Brom-6-chlorpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345185-1G OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA 0 DKK
APOSOR345185-1G APOSOR345185-5G
3-Amino-2-Brom-6-chlorpyridin 97%
3-Amino-2-Brom-6-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504927
CAS-nummer: 1050501-88-6