5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 2070 DKK
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368184
CAS-nummer: 100367-55-3