4-Amino-3-Brom-5-iodpyridin 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-5-iodopyridin-4-amine, 3-Bromo-5-iodo-4-pyridylamine
OR345153-1G OR345153-10G OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA 709 DKK
APOSOR345153-1G APOSOR345153-10G APOSOR345153-5G
4-Amino-3-Brom-5-iodpyridin 95+%
4-Amino-3-Brom-5-iodpyridin
Formel: C₅H₄BrIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781147
CAS-nummer: 902837-39-2