2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 1700 DKK
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798282
CAS-nummer: 885952-26-1