2-Chlor-4-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 2490 DKK
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chlor-4-hydroxybenzoesyre
2-Chlor-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₅ClO₃
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045855
CAS-nummer: 56363-84-9