3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 240 DKK
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086033
CAS-nummer: 38940-62-4