3-Chlor-4-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 709 DKK
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chlor-4-methoxybenzoesyre 98%
3-Chlor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186.59 g/mol
Smeltepunkt: 213…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016512
CAS-nummer: 37908-96-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III