7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 644 DKK
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839905
CAS-nummer: 357263-41-3