7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR345082-1G
OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA
644
DKK
APOSOR345082-1G
APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03839905 CAS-nummer: 357263-41-3 |