4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 600 DKK
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10575009
CAS-nummer: 348640-07-3