5-Amino-2-iodpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 644 DKK
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodpyridin 98%
5-Amino-2-iodpyridin
Formel: C₅H₅IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02706663
CAS-nummer: 29958-12-1