3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345068-1G OR345068-5G
APOSOR345068-1GEA 0 DKK
APOSOR345068-1G APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208242
CAS-nummer: 28286-79-5