2,6-Dichlor-4-nitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 622 DKK
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichlor-4-nitropyridin 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 94…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05670545
CAS-nummer: 25194-01-8