7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345049-1G OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA 0 DKK
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016972
CAS-nummer: 2107-77-9